Key Documents
GF91259141
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 25 mm
Synonyme(s) :
NI800250
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 912-591-41
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
25 mm
Épaisseur
0.025 mm