GF88318266
Zinc
wire reel, 50m, diameter 2.0mm, extruded, 99.9%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN005135
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
≥99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 883-182-66
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N