GF87506208
Platinum
foil, 0.2m coil, thickness 0.025mm, coil width 1.6mm, as rolled, 99.95%
Synonyme(s) :
Platinum, PT000234
About This Item
Essai
≥99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 875-062-08
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
pb
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable