GF86879738
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, length 50 mm, 1.3 mm diameter, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT047913
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 868-797-38
Longueur
50 mm
Diamètre
1.3 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF86879738-1EA | 4061821142016 |
GF86879738-2EA | 4061821142023 |