GF79879752
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonyme(s) :
SI647250
About This Item
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 798-797-52
Longueur
150 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
2.8 mm