GF78541511
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 6 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
AL010270
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 785-415-11
Diamètre
6 mm
Épaisseur
0.50 mm