GF75597834
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 50 m, 0.5 mm diameter, temper annealed
Synonyme(s) :
FE215150
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 755-978-34
Longueur
50 m
Diamètre
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF75597834-1EA | 4061821151261 |