GF70010222
Aluminum
honeycomb, 150x150mm, thickness 10mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL002520
About This Item
Description
cell wall 0.025mm
Essai
≥99.5%
Forme
honeycomb
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 700-102-22
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille des alvéoles
3.2 mm
Taille × épaisseur
150 x 150 mm × 10 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable