GF57782672
Zinc
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.0025mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000080
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 577-826-72
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
100x100 mm × 0.0025 mm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N