Principaux documents
GF54905452
Aluminum/Lithium metal matrix composite
rod, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, 20 mm diameter, length 200 mm, condition metal matrix composite
Synonyme(s) :
AL417920
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 549-054-52
Longueur
200 mm
Diamètre
20 mm