GF49138959
Zinc
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.001mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Zinc, ZN000060
About This Item
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 491-389-59
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50 x 50 mm × 0.001 mm
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N