GF47782727
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.003mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonyme(s) :
NI105825
About This Item
Description
polyimide insulation
thermocouple wire
Forme
wire (insulated)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 477-827-27
Épaisseur de l'isolation
0.003 mm
Fil, L × diam.
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF47782727-1EA | 4061825473161 |