GF42648790
Molybdenum
rod, 500mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007901
About This Item
Essai
99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 426-487-90
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
500 mm × 3.0 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF42648790-5EA | 4061829559786 |
GF42648790-10EA | 4061829465995 |
GF42648790-1EA | 4061825393018 |
GF42648790-2EA | 4061829499280 |