GF40945754
Silicon
rod, 50mm, diameter 5mm, single crystal, -111, 99.999%
Synonyme(s) :
Silicon, SI007916
About This Item
Essai
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 409-457-54
L × diam.
50 mm × 5 mm
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N