GF39053820
Iron
tube, 200mm, outside diameter 2.30mm, inside diameter 2.07mm, wall thickness 0.115mm, as drawn, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE007180
About This Item
Pureté
99.5%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 390-538-20
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.115 mm
D.E. × D.I.
2.30 mm × 2.07 mm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N