GF36415357
Platinum
tube, 25mm, outside diameter 6mm, inside diameter 5.6mm, wall thickness 0.2mm, as drawn, 99.95%
Synonyme(s) :
Platinum, PT007500
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 364-153-57
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
25 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
6 mm × 5.6 mm
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable