GF31885500
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 100mm x 20mm diameter
Synonyme(s) :
NJ107945
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Produits recommandés
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 318-855-00
L × diam.
100 mm × 20 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF31885500-1EA | 4061825458977 |
GF31885500-2EA | 4061829963903 |
GF31885500-5EA | 4061831014051 |