GF30779208
Molybdenum
rod, 500mm, diameter 1.25mm, centerless ground, 99.9%
Synonyme(s) :
Molybdenum, MO007908
About This Item
Essai
99.90%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 307-792-08
Résistivité
5.0 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
500 mm × 1.25 mm
pb
4612 °C (lit.)
Pf
2617 °C (lit.)
Densité
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clé InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF30779208-1EA | 4061825387352 |
GF30779208-20EA | 4061829516284 |
GF30779208-10EA | 4061829448585 |
GF30779208-2EA | 4061829485917 |
GF30779208-5EA | 4061829547073 |