GF26905529
Tin
foil, 4mm disks, thickness 1.0mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000430
About This Item
Essai
98.80%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 269-055-29
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Diam. × épaisseur
4 mm × 1.0 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N