GF26046299
Iron
tube, 500mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 5.35mm, wall thickness 0.5mm, as drawn, 99.8%
Synonyme(s) :
Iron, FE007550
About This Item
Essai
99.80%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 260-462-99
Résistivité
9.71 μΩ-cm
L × épaisseur de paroi
500 mm × 0.5 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 5.35 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N