GF25404544
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), film, thickness 0.25 mm, L 1 m
Synonyme(s) :
FP361250
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 254-045-44
Longueur
1 m
Épaisseur
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable