GF24502115
Rhenium
wire reel, 0.5m, diameter 0.5mm, annealed, 99.97%
Synonyme(s) :
Rhenium, RE005130
About This Item
Essai
99.97%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 245-021-15
L × diam.
0.5 mm × 0.5 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Pf
3180 °C (lit.)
Densité
21.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N