GF16311721
Copper - O.F.H.C.
wire reel, 5m, diameter 2.0mm, hard, 99.95+%
Synonyme(s) :
Copper, CV005294
About This Item
Pureté
99.95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 163-117-21
Résistivité
1.673 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 2.0 mm
Point d'ébullition
2567 °C (lit.)
Pf
1083.4 °C (lit.)
Densité
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N