GF11791919
Iron
foil, 4mm disks, thickness 0.38mm, hard, 99.5%
Synonyme(s) :
Iron, FE000403
About This Item
Essai
99.50%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 117-919-19
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Diam. × épaisseur
4 mm × 0.38 mm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
GF11791919-20EA | 4061829535988 |
GF11791919-10EA | 4061829463793 |
GF11791919-50EA | 4061829587550 |