GF07750795
Iridium
wire reel, 0.025m, diameter 2.0mm, as drawn, 99.9%
Synonyme(s) :
Iridium, IR005150
About This Item
Essai
99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 077-507-95
Résistivité
4.71 μΩ-cm
L × diam.
0.025 m × 2.0 mm
pb
4130 °C (lit.)
Pf
2450 °C (lit.)
Densité
22.65 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
Clé InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N