GF07177912
Zirconium
tube, 200mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.6mm, wall thickness 0.2mm, annealed, 99.2%
Synonyme(s) :
Zirconium, ZR007200
About This Item
Essai
99.2%
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 071-779-12
Résistivité
40 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
200 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.6 mm
pb
4377 °C (lit.)
Pf
1852 °C (lit.)
Densité
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clé InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable