GF03561836
Aluminum
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.9995%
Synonyme(s) :
AL006106
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9995%
Forme
lumps
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 035-618-36
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Poids
100 g
Taille max. des fragments
10 mm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable