GF03002241
Tin
foil, 6mm disks, thickness 0.01mm, 97.4%
Synonyme(s) :
Tin, SN000212
About This Item
Essai
97.40%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 030-022-41
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur
6 mm × 0.01 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N