ALD00502
5-(methylthio)-1,2,3-triazine
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H5N3S
Poids moléculaire :
127.17
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CSC1=CN=NN=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c1-8-4-2-5-7-6-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
PRNOGQAIIJRVIY-UHFFFAOYSA-N
Application
1, 2, 3-Triazines have shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by Boger and coworkers utilize this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable