900776
Silica
MCM-48, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
Synonyme(s) :
Mesoporous slica, Mesostructured silica
About This Item
Produits recommandés
Forme
pellets
Diam. × épaisseur
2 mm × 5 mm
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable