900405
Boron nitride
nanoplatelet, lateral dimensions <1 micron
About This Item
Forme
powder
Composition
solids BN, ≥95 wt. %
Surfactant, ≤5 wt. %
InChI
1S/BN/c1-2
Clé InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Recent Advances in Scalable Synthesis and Processing of Two-Dimensional Materials