900192
Hydroxyapatite
aqueous paste, <50 nm, 5 wt. %
Synonyme(s) :
Apatite hydroxide, Hydroxylapatite
About This Item
Produits recommandés
Description
Total Heavy Metals: ≤20 ppm
Forme
paste
Concentration
5 wt. %
Superficie
≥80 m2/g
Taille des particules
<50 nm
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable