Principaux documents
76024
Sigma-Aldrich
Z-β-Homotrp(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Nin-Boc-Nβ-Z-L-β-homotryptophan, Nβ-Z-Nin-Boc-L-β-homotryptophan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H28N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Z-β-Homotrp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Forme
crystals
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-15-18(20-11-7-8-12-21(20)27)13-19(14-22(28)29)26-23(30)32-16-17-9-5-4-6-10-17/h4-12,15,19H,13-14,16H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
Clé InChI
XNBWRJZBFHEDMH-IBGZPJMESA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable