743178
TurboBeads™ ScavAu
extent of labeling: ≥0.1 mmol/g loading (-Ph-SH)
Synonyme(s) :
Nano particles, magnetic, functionalized with gold selective groups
About This Item
Gamme de produits
TurboBeads™
Pureté
≥99%
Forme
powder
Composition
carbon content, ≤14 wt. %
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: gold reactive
Ampleur du marquage
≥0.1 mmol/g loading (-Ph-SH)
Magnétisation
≥120 emu/g, mass saturation
Superficie
≥15 m2/g
Diamètre moyen
≤50 nm
Adéquation
conforms to structure for Infrared spectrum
Conditionnement
Remarque sur l'analyse
air-stability:
weight gain in air at 400°C >20 wt.%
weight gain in air at 100°C <3 wt.%
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable