Principaux documents
739456
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether 2-bromoisobutyrate
average Mn 1,200
Synonyme(s) :
PEG methyl ether bromoisobutyrate 1000, mPEG bromoisobutyrate 1000, ATRP initiator, PEG methyl ether bromoisobutyrate, mPEG bromoisobutyrate
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCOC(CH3)2Br
CAS Number:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 1,200
Température de transition
Tm 35-40 °C
Description générale
PEG average Mn = 1,000; n ~22
Application
Poly(ethylene glycol)-containing ATRP initiator for generating a block copolymer with a PEG block on one end. The PEG block is terminated with an unreactive methoxy group.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable