Principaux documents
731463
Sigma-Aldrich
(3S,4E)-Methyl 3-(dimethylphenylsilyl)-4-hexenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: silicon
reagent type: catalyst
Indice de réfraction
n20/D 1.511
Densité
0.984 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)C[C@@H](\C=C\C)[Si](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22O2Si/c1-5-9-14(12-15(16)17-2)18(3,4)13-10-7-6-8-11-13/h5-11,14H,12H2,1-4H3/b9-5+/t14-/m1/s1
Clé InChI
LCBVSVWXXPCVKB-VZUFXWRPSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable