456632
Polyethylene-graft-maleic anhydride
viscosity 1,700-4,500 cP (140 °C)(lit.)
Synonyme(s) :
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Viscosité
1,700-4,500 cP(140 °C)(lit.)
Indice de saponification
32‑36 mg KOH/g
Température de transition
Tm (DSC) 105 °C (at peak)
Solubilité
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
Clé InChI
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable