369365
Di(ethylene glycol) dibenzoate
90%
Synonyme(s) :
2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
Clé InChI
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves