Key Documents
132322
Sigma-Aldrich
m-Tolunitrile
99%
Synonyme(s) :
3-Methylbenzonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro Beilstein :
507391
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.525 (lit.)
Point d'ébullition
99-101 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H7N/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
BOHCMQZJWOGWTA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Ultrasound-promoted synthesis of nitriles from aldoximes under ambient conditions.
Jiang N and Ragauskas AJ.
Tetrahedron Letters, 51(34), 4479-4481 (2010)
Rh (III)-photosensitized interconversion of norbornadiene and quadricyclane.
Sluggett GW, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(47), 8834-8838 (1997)
José Arturo Ruiz-Santoyo et al.
The Journal of chemical physics, 144(4), 044303-044303 (2016-02-02)
Rotationally resolved fluorescence excitation spectra of the origin bands in the S1 ← S0 transition of 2-tolunitrile (2TN) and 3-tolunitrile (3TN) have been recorded in the collision-free environment of a molecular beam. Analyses of these data provide the rotational constants