HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L and CLC-D
Materialien
Analytische Säule
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
L-(+)-Milchsäure -Lösung
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basisCONDITIONS
column
Astec CLC-L and CLC-D, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53023AST, 53123AST)
mobile phase
5 mM copper sulfate
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 254 nm