Merck
Aluminiumorganische Reagenzien
Aluminiumorganische Reagenzien sind leistungsfähige Werkzeuge für die organische Synthese und die Entwicklung neuer Technologien und spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung bekannter Bindungsarten.
Auswahl der Anwendungen:
  • Einige aluminiumorganische Reagenzien reagieren mit Carbonylverbindungen und ergeben die entsprechenden allenischen Alkohole oder Homopropargylalkohole.
  • Aluminiumorganische Reagenzien können an der kupferkatalysierten kinetischen Auflösung von Alkenylcyclopropanmalonaten teilnehmen.
  • Kationische aluminiumorganische Verbindungen sind potenzielle Katalysatoren für die Hydroaminierung.
  • Aluminiumorganische Reagenzien werden auch in asymmetrischen Konjugat-Additionsreaktionen eingesetzt, da sie kommerziell verfügbar sind und sich in Carboaluminierungsreaktionen bewährt haben.
Da einige aluminiumorganische Reagenzien sehr empfindlich auf Luft und Feuchtigkeit reagieren, bieten wir eine hochwertige Verpackung in Form von Sure/Seal Flaschen an, um die Nutzungsdauer dieser Reagenzien zu verlängern. Bei kleineren Flaschen werden weniger Nadeleinstiche benötigt, um das Reagenzvolumen zu verbrauchen. Daher werden viele unserer metallorganischen Reagenzien auch auf die exklusiven 25-ml Sure/Seal Verpackungen umgestellt, um Abfall und Zersetzung von weniger stabilen Reagenzien zu reduzieren.
Entdecken Sie, wie unsere aluminiumorganischen Reagenzien Ihre Kreuzkupplungsreaktionen ermöglichen und die Entdeckung neuer Methoden zur Bindungsbildung erleichtern können. Wir bieten darüber hinaus zinkorganische Reagenzien und siliciumorganische Reagenzien für alle Ihre metallorganischen Anwendungen an.