Merck
V900888
Sigma-Aldrich
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid
98%, reagent grade, powder
Synonym(e):
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazoliumbromid, MTT, Methylthiazolyldiphenyl-tetrazoliumbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16BrN5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.32
Beilstein:
4081397
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
product name
Thiazolylblau-Tetrazoliumbromid, Vetec, reagent grade, 98%
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 5 mg/mL, clear
Eignung
suitable for
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].Cc1nc(sc1C)-[n+]2nc(nn2-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H16N5S.BrH/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-21-17(15-9-5-3-6-10-15)20-22(23)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Thiazolyl Blue Tetrazolium Blue (MTT) kann zur Messung der Zellproliferation eingesetzt werden. MTT ist eine gelbliche Lösung, die sich durch mitochondriale Dehydrogenase lebender Zellen in dunkelblaues, wasserunlösliches MTT-Formazan umwandelt. Die blauen Kristalle werden mit gesäuertem Isopropanol gelöst und die Intensität wird kolorimetrisch bei 570 nm gemessen. MTT wird als eine histochemische/cytochemische Reagenz und zum Nachweis von NAD verwendet. ADP-verknüpfte Enzymsysteme im Gewebe können mit MTT nicht nachgewiesen werden, da das Kation durch die verwendete Cyanidfalle gebunden wird. MTT wird schnell zu Formazan reduziert, welches mit Nickel, Kupfer und Cobalt einen Chelatkomplex bildet; das Cobaltchelat wird in oxidativen Systemen verwendet.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael G Sugiyama et al.
Scientific reports, 5, 11030-11030 (2015-06-06)
Seasonal influenza virus infections cause hundreds of thousands of deaths annually while viral mutation raises the threat of a novel pandemic strain. Antiviral drugs exhibit limited efficacy unless administered early and may induce viral resistance. Thus, targeting the host response
An-Ming Wang et al.
Oncotarget, 5(13), 5002-5016 (2014-06-28)
Gastric cancer is the second leading cause of cancer-related death worldwide. Herein, we investigated the role of transcription factor Yin Yang 1 (YY1), a multi-functional protein, in tumorigenesis of gastric cancer cells. Results showed that YY1 contributed to gastric carcinogenesis
Rute B Marques et al.
European urology, 67(6), 1177-1185 (2014-09-16)
The phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K)/AKT pathway is frequently activated during prostate cancer (PCa) progression through loss or mutation of the phosphatase and tensin homolog (PTEN) gene. Following the androgen receptor (AR) pathway, it is the second major driver of PCa growth.
V Kumar et al.
Leukemia, 28(12), 2324-2335 (2014-04-15)
Notch signaling deregulation is linked to the onset of several tumors including T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL). Deregulated microRNA (miRNA) expression is also associated with several cancers, including leukemias. However, the transcriptional regulators of miRNAs, as well as the relationships
Lisa M Kaminskas et al.
Molecular pharmaceutics, 12(2), 432-443 (2014-12-09)
The current study sought to explore whether the subcutaneous administration of lymph targeted dendrimers, conjugated with a model chemotherapeutic (methotrexate, MTX), was able to enhance anticancer activity against lymph node metastases. The lymphatic pharmacokinetics and antitumor activity of PEGylated polylysine