V900863
Porcine Gelatin
from porcine skin, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom, Vetec™
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Gelatine aus Schweinehaut, Vetec™, reagent grade, Type A, powder, gel strength ~300 g Bloom
Biologische Quelle
Porcine skin
Qualität
reagent grade
Typ
Type A
Produktlinie
Vetec™
Form
powder
Verpackung
poly bottle of 100 g
poly bottle of 500 g
dilution
(biocompatible polymer: suitable)
(coating cell culture: suitable)
Löslichkeit
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, faintly yellow to yellow
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?