V900694
Trimesinsäure
Vetec™, reagent grade, 94%
Synonym(e):
Benzol-1,3,5-tricarbonsäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
94%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable