V900452
Hypoxanthin
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
6-Hydroxypurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
formic acid: water (2:1): 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES String
O=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
InChIKey
FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable