Wichtige Dokumente
V900446
MOPSO
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
3-Morpholino-2-hydroxy-propansulfonsäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
crystalline powder
Nützlicher pH-Bereich
6.2-7.6
pKa
6.9
Löslichkeit
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
SMILES String
OC(CN1CCOCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChIKey
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?