Wichtige Dokumente
V900395
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
(2S,4R)-4-Hydroxy-pyrrolidin-2-carbonsäure, Hyp
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
crystalline powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
273 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChIKey
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?