Wichtige Dokumente
V900077
Ethylendiamin-tetraessigsäure Trikaliumsalz Dihydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
EDTA Trikaliumsalz, Edathamil, Trikalium-ethylendiamintetraacetat Dihydrat
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
182 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?