Wichtige Dokumente
V800446
Zinkchlorid
LR, ≥97%
Synonym(e):
Chlorzink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdruck
1 mmHg ( 428 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥97%
Form
powder
pH-Wert
5 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
293 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)