Wichtige Dokumente
V800442
Harnstoff
LR, ≥99%
Synonym(e):
Carbamid, Carbonyldiamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Dichte
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChIKey
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)